Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahleimer mit Ausgießer und skaliertem Deckel
Artikelnummer. 30285032
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
15 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30285032 10 l 1 Stück
30284882 15 l 1 Stück
30284874 20 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30285032 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 50606101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.21 €
    328.30 € / 1 Stück
    Sparen 51.91 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertigster Edelstahl-Eimer. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
Spezifikation
Produkttyp Becher mit Deckel
Kapazität (metrisch) 10 l
Graduierungen Ja
Material Edelstahl