Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahl-Eimer ohne Deckel
Artikelnummer. 30284987
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
12 l
15 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30284987 10 l 1 Stück
30284928 12 l 10 Stück
30284954 15 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30284987 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 50605100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.92 €
    153.90 € / 1 Stück
    Sparen 25.02 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Edelstahl-Eimer höchster Qualität. Hergestellt in Schweden.
  • Edelstahl 304 /1.4301
Spezifikation
Produkttyp Eimer, ohne Deckel
Kapazität (metrisch) 10 l
Graduierungen Ja
Material Edelstahl