Learn More
Nickel Electro™ Edelstahleimer ohne Graduierung
Artikelnummer. 12822034 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 l
15 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12822034 15 l 1 Stück
12802034 10 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12822034 Lieferant Nickel Electro™ Lieferanten-Nr. BUCS0150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.15 €
    74.18 € / 1 Stück
    Sparen 14.97 €
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese reinigungsfreundlichen Nickel Electro™ Edelstahleimer ohne Graduierung bestechen durch ihren attraktiven Glanz, ihre hohe chemische Beständigkeit sowie die Fähigkeit zur Aufnahme heißer Flüssigkeiten.
  • Hochwertige Edelstahlkonstruktion ohne Graduierung
  • Helle polierte Oberfläche für einfache Reinigung
  • Gute chemische Beständigkeit
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Produkttyp Becher
Kapazität (metrisch) 15 l
Material Edelstahl
Autoklavierbar Autoklavierbar
Griffmaterial Edelstahl
Menge Je 1
Oberflächentyp Glänzend poliert