Learn More
Nickel Electro™ Deckel für 10 l Edelstahl-Eimer
Diese reinigungsfreundlichen Nickel Electro™ Edelstahleimer ohne Graduierung bestechen durch ihren attraktiven Glanz, ihre hohe chemische Beständigkeit sowie die Fähigkeit zur Aufnahme heißer Flüssigkeiten.
Marke: Nickel Electro™ BUCS-L100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Aus hochqualitativem Edelstahl
- Hell polierte Oberfläche für eine einfache Reinigung
- Gute chemische Beständigkeit
- Autoklavierbar
Spezifikation
Deckel | |
Ja | |
Je |
Edelstahl | |
Deckel | |
Glänzend poliert |