Learn More
Ohaus™ Kalibriergewichte aus Edelstahl - OIML F1
Artikelnummer. 16662402 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Masse:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Packungsgröße:
1 Stück
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Masse unitSize
16662402 1 mg 1 Stück
16672402 2 mg 1 Stück
16682402 5 mg 1 Stück
16692402 10 mg 1 Stück
16602412 20 mg 1 Stück
16612412 50 mg 1 Stück
16622412 100 mg 1 Stück
16632412 200 mg 1 Stück
16642412 500 mg 1 Stück
16652412 1 g 1 Stück
16662412 2 g 1 Stück
16672412 5 g 1 Stück
16682412 10 g 1 Stück
16692412 20 g 1 Stück
16602422 50 g 1 Stück
16612422 100 g 1 Stück
16622422 200 g 1 Stück
16632422 500 g 1 Stück
16642422 1 kg 1 Stück
16652422 2 kg 1 Stück
16662422 5 kg 1 Stück
16672422 10 kg 1 Stück
16682422 20 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 16662402 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 80780307
Verfügbar ab: 06-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Angepasst, um die OIML F1-Toleranzen zu erfüllen oder zu übertreffen
  • Gewichte in Massen von 1 Gramm bis 1 Kilogramm aus Troemner Legierung 8 Edelstahl, der eine genau kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
  • Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden, um Ihre Investition zu schützen
  • Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht leicht sichtbar macht und so Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Kein Zertifikat
Material 3003-H14 Aluminium
Gewicht (metrisch) 0,195 kg
Masse 1 mg
Toleranz 0,020 mg
Enthält Schutzhülle