Learn More
Ohaus™ Kalibriergewichte aus Edelstahl - OIML F1, NVLAP
Artikelnummer. 16642432 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Masse:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Packungsgröße:
1 Stück
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Masse Packungsgröße
16642432 50 mg 1 Stück
16692422 1 mg 1 Stück
16602432 2 mg 1 Stück
16612432 5 mg 1 Stück
16622432 10 mg 1 Stück
16632432 20 mg 1 Stück
16652432 100 mg 1 Stück
16662432 200 mg 1 Stück
16672432 500 mg 1 Stück
16682432 1 g 1 Stück
16692432 2 g 1 Stück
16602442 5 g 1 Stück
16612442 10 g 1 Stück
16622442 20 g 1 Stück
16632442 50 g 1 Stück
16642442 100 g 1 Stück
16652442 200 g 1 Stück
16662442 500 g 1 Stück
16672442 1 kg 1 Stück
16682442 2 kg 1 Stück
16692442 5 kg 1 Stück
16602452 10 kg 1 Stück
16612452 20 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 16642432 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 80780336
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.70 €
    35.57 € / 1 Stück
    Sparen 13.13 €
    26% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lieferung mit einem NVLAP-akkreditierten Zertifikat und justiert auf Erfüllung oder Überschreitung von OIML F1-Toleranzen
  • Gewichte in Massen von 1 Gramm bis 1 Kilogramm aus Troemner Legierung 8 Edelstahl, der eine genau kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
  • Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden
  • Das NVLAP-Kalibrierzertifikat gemäß ISO 17025 zertifiziert und kann über ILAC erkannt werden
  • Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht leicht sichtbar macht und so Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität NVLAP-akkreditiertes Zertifikat
Material Edelstahl (304)
Gewicht (metrisch) 0,030 kg
Masse 50 mg
Toleranz 0,040 mg
Enthält Schutzhülle