Learn More
Ohaus™ Kalibriergewichte aus Edelstahl - OIML F1, NVLAP
Artikelnummer. 16692422 Alle ansehen Ohaus Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Masse:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
Packungsgröße:
1 Stück
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Masse unitSize
16692422 1 mg 1 Stück
16602432 2 mg 1 Stück
16612432 5 mg 1 Stück
16622432 10 mg 1 Stück
16632432 20 mg 1 Stück
16642432 50 mg 1 Stück
16652432 100 mg 1 Stück
16662432 200 mg 1 Stück
16672432 500 mg 1 Stück
16682432 1 g 1 Stück
16692432 2 g 1 Stück
16602442 5 g 1 Stück
16612442 10 g 1 Stück
16622442 20 g 1 Stück
16632442 50 g 1 Stück
16642442 100 g 1 Stück
16652442 200 g 1 Stück
16662442 500 g 1 Stück
16672442 1 kg 1 Stück
16682442 2 kg 1 Stück
16692442 5 kg 1 Stück
16602452 10 kg 1 Stück
16612452 20 kg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Artikelnummer. 16692422 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 80780331
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lieferung mit einem NVLAP-akkreditierten Zertifikat und justiert auf Erfüllung oder Überschreitung von OIML F1-Toleranzen
  • Gewichte in Massen von 1 Gramm bis 1 Kilogramm aus Troemner Legierung 8 Edelstahl, der eine genau kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
  • Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden
  • Das NVLAP-Kalibrierzertifikat gemäß ISO 17025 zertifiziert und kann über ILAC erkannt werden
  • Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht leicht sichtbar macht und so Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität NVLAP-akkreditiertes Zertifikat
Material 3003-H14 Aluminium
Gewicht (metrisch) 0,020 kg
Masse 1 mg
Toleranz 0,020 mg
Enthält Schutzhülle