Learn More
Bochem™ Edelstahlrolle
Artikelnummer. 12671885
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
350 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
12671885 350 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12671885 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 8344R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    388.00 €
    214.90 € / 1 Stück
    Sparen 173.10 €
    44% Rabatt
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 350 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Transportbehälter (Hrst.8344)
Material Edelstahl (18/10)
Radtyp Gummi