Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Chem-Tech Container - Acid Proof With Lid
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 l
30 l
40 l
50 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Highest quality in stainless steel.
- Acid proof 316L/1.4404.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Pail |
| Kapazität (metrisch) | 15 l |
| Farbe | Silver |
| Material | Stainless Steel (316L) |