Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahl Chem-Tech Behälter – säurefest mit Deckel
Artikelnummer. 30285046
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 l
30 l
40 l
50 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
30285046 50 l 1 Stück
30284951 15 l 10 Stück
30284995 30 l 1 Stück
30284998 40 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30285046 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 51750501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1464.38 €
    1261.10 € / 1 Stück
    Sparen 203.28 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertigster chemikalienbeständiger Edelstahlbehälter – säurebeständig. Hergestellt aus 1 mm Edelstahl (EN1.4404). Bestimmt für Antibiotika, Impfstoffe, Chemikalien und Flüssigkeiten. Hergestellt in Schweden.
  • Höchste Qualität bei Edelstahl.
  • Säurebeständig 316L/1.4404.
Spezifikation
Produkttyp Eimer
Kapazität (metrisch) 50 l
Farbe Silber
Material Edelstahl (316L)