Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Chem-Tech Container - Acid Proof With Lid
Artikelnummer. p-200113437
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 l
30 l
40 l
50 l
Dimensione della confezione:
1 Stück
10 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30284951
Marca: Amsta Rostfritt 51750151
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Highest quality stainless steel chem tech container - acid proof. Made of 1 mm stainless steel (EN1.4404). Intended for antibiotics, vaccines, chemicals and liquids. Manufactured in Sweden.
  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.
Specifica
Produkttyp Pail
Kapazität (metrisch) 15 l
Farbe Silver
Material Stainless Steel (316L)
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato