missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Schneider Gerd™ Chemikalienspatel aus Edelstahl
Click to view available options
Größe:
100 x 320 mm
350 x 130 mm
Klingenmaterial:
Aluminiumguss
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Laborschaufeln aus Metall
- Zum Schaufeln oder Wägen von Feststoffen
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | 100 x 320 mm |
| Klingenmaterial | Edelstahl |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur