Learn More
Tenak™ Edelstahlgestell, Classic
Artikelnummer. 11507254 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
6
8
9
10
11
12
13
Größe:
Für Boxhöhe: 100 mm
Für Boxhöhe: 50 mm
Für Boxhöhe: 75 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11507254
Marke: Tenak™ TE21456
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tenak™ Classic Gestelle aus Edelstahl eignen sich zur Lagerung von Kryoboxen in Standardgrößen in Flüssigstickstoff-Gefrierschränken. Das leichte Classic Gestell wird mit einer Verriegelungsstange geliefert, um die Boxen an ihrem Platz zu halten.
  • Passend für Boxen in Standardgröße mit 9 x 9 und 10 x10 Zellunterteilungen
  • Max. Stellfläche 134 x 134 mm
  • Gestell für 50 mm hohe Boxen
Spezifikation
Zellteiler Ja
Enthält Verriegelungsstange
Produkttyp Klassisches Rack
Aufnahmevermögen 12
Material Edelstahl
Positionen 12
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichern die Kryoboxen
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschrank für Kryokonservierung
Anzahl pro Packung 1/Packung
Menge 1/Packung
Größe Für Boxhöhe: 50 mm
Breite (metrisch) 140 mm
Höhe (metrisch) 665 mm
Tiefe (metrisch) 140 mm