Learn More
Tenak™ Edelstahlgestell, Classic
Artikelnummer. 11527244 Alle ansehen TENAK Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
6
8
9
10
11
12
13
Größe:
Für Boxhöhe: 100 mm
Für Boxhöhe: 50 mm
Für Boxhöhe: 75 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Größe unitSize
11527244 9 Für Boxhöhe: 50 mm -
15210514 13 Für Boxhöhe: 50 mm 1 Stück
11507254 12 Für Boxhöhe: 50 mm 1 Stück
15290504 6 Für Boxhöhe: 100 mm 1 Stück
11587244 11 Für Boxhöhe: 50 mm 1 Stück
11577254 8 Für Boxhöhe: 75 mm 1 Stück
15220464 10 Für Boxhöhe: 50 mm 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 11527244
Marke: Tenak™ TE21441
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tenak™ Classic Gestelle aus Edelstahl eignen sich zur Lagerung von Kryoboxen in Standardgrößen in Flüssigstickstoff-Gefrierschränken. Das leichte Classic Gestell wird mit einer Verriegelungsstange geliefert, um die Boxen an ihrem Platz zu halten.
  • Passend für Boxen in Standardgröße mit 9 x 9 und 10 x10 Zellunterteilungen
  • Max. Stellfläche 134 x 134 mm
  • Gestell für 50 mm hohe Boxen
Spezifikation
Zellteiler Ja
Aufnahmevermögen 9
Material Edelstahl
Positionen 9
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichern die Kryoboxen
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschrank für Kryokonservierung
Anzahl pro Packung 1er-Packung
Menge 1er-Packung
Größe Für Boxhöhe: 50 mm
Tiefe (metrisch) 140 mm
Enthält Verriegelungsstange
Produkttyp Klassisches Rack
Höhe (metrisch) 500 mm
Breite (metrisch) 140 mm