Learn More
Tenak™ Edelstahlgestell, Classic
Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
6
8
9
10
11
12
13
Größe:
Für Boxhöhe: 100 mm
Für Boxhöhe: 50 mm
Für Boxhöhe: 75 mm
Tamaño de la unidad:
1 Stück
Descripción
- Passend für Boxen in Standardgröße mit 9 x 9 und 10 x10 Zellunterteilungen
- Max. Stellfläche 134 x 134 mm
- Gestell für 75 mm hohe Boxen
Especificaciones
Especificaciones
| Zellteiler | Ja |
| Aufnahmevermögen | 8 |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 8 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichern die Kryoboxen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschrank für Kryokonservierung |
| Anzahl pro Packung | 1er-Packung |
| Menge | 1er-Packung |
| Größe | Für Boxhöhe: 75 mm |
| Tiefe (metrisch) | 140 mm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido