Learn More
Tenak™ Edelstahlgestell, Classic
Artikelnummer. 15220464 Alle ansehen TENAK Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
6
8
9
10
11
12
13
Größe:
Für Boxhöhe: 100 mm
Für Boxhöhe: 50 mm
Für Boxhöhe: 75 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Größe unitSize
15220464 10 Für Boxhöhe: 50 mm 1 Stück
15210514 13 Für Boxhöhe: 50 mm 1 Stück
11507254 12 Für Boxhöhe: 50 mm 1 Stück
11527244 9 Für Boxhöhe: 50 mm -
15290504 6 Für Boxhöhe: 100 mm 1 Stück
11587244 11 Für Boxhöhe: 50 mm 1 Stück
11577254 8 Für Boxhöhe: 75 mm 1 Stück
7 options
Artikelnummer. 15220464
Marke: Tenak™ TE21452
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tenak™ Classic Gestelle aus Edelstahl eignen sich zur Lagerung von Kryoboxen in Standardgrößen in Flüssigstickstoff-Gefrierschränken. Das leichte Classic Gestell wird mit einer Verriegelungsstange geliefert, um die Boxen an ihrem Platz zu halten.
  • Passend für Boxen in Standardgröße mit 9 x 9 und 10 x10 Zellunterteilungen
  • Max. Stellfläche 134 x 134 mm
  • Gestell für 50 mm hohe Boxen
Spezifikation
Zellteiler Ja
Aufnahmevermögen 10
Material Edelstahl
Positionen 10
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichern die Kryoboxen
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschrank für Kryokonservierung
Anzahl pro Packung 1er-Packung
Menge 1er-Packung
Größe Für Boxhöhe: 50 mm
Tiefe (metrisch) 140 mm
Enthält Verriegelungsstange
Produkttyp Klassisches Rack
Höhe (metrisch) 555 mm
Breite (metrisch) 140 mm