Learn More
Tenak™ Edelstahlgestell, Classic
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Boxen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Edelstahl
- Passend für alle Tiefkühltruhen
Spezifikation
Spezifikation
| Zellteiler | Ja |
| Enthält | Verriegelungsstange |
| Produkttyp | Klassisches Rack |
| Aufnahmevermögen | Boxen |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 5 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhe |
| Menge | Je 1 |
| Abmessungen (L x B) | 140 x 669 mm |
| Breite (metrisch) | 140 mm |
| Mehr anzeigen |