Learn More
Nickel Electro™ Edelstahl-Flaschenklemme
Artikelnummer. 11479629 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
2.8 l-Fernbachkolben
Konischer Kolben 1 l
Konischer Kolben 100 ml
Konischer Kolben 250 ml
Konischer Kolben 25 ml
Konischer Kolben 2 l
Konischer Kolben 500 ml
Konischer Kolben 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
11479629 Konischer Kolben 1 l 1 Stück
11776577 Konischer Kolben 2 l 1 Stück
11736577 Konischer Kolben 25 ml 1 Stück
11766577 Konischer Kolben 250 ml 1 Stück
11469629 Konischer Kolben 500 ml 1 Stück
11746577 Konischer Kolben 50 ml 1 Stück
11756577 Konischer Kolben 100 ml 1 Stück
12778968 2.8 l-Fernbachkolben 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 11479629
Marke: Nickel Electro™ FC1000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur individuellen Anordnung werden die Klemmen mit allen nötigen Befestigungen für das perforierte Tablett geliefert. Die Nickel Electro™ Edelstahlklemme ist für Kolben geeignet und autoklavierbar.
  • Die hochflexible, elastische Bauweise ermöglicht das einfache Einschieben von Glaswaren in den Clip, die während des Mischvorgangs fest und sicher gehalten werden
  • Keine scharfen Kanten zum Schneiden oder Kerben von Glaswaren
  • Autoklavierbar
  • Kunststoffsockel
  • Einfache Montage und Entnahme von Flaschenklemmen vom perforierten Tablett
Spezifikation
Aufnahmevermögen Konischer Kolben 1 l
Produkttyp Probenflaschenclip
Material Edelstahl