Beschreibung
- Die hochflexible, elastische Bauweise ermöglicht das einfache Einschieben von Glaswaren in den Clip, die während des Mischvorgangs fest und sicher gehalten werden
- Keine scharfen Kanten zum Schneiden oder Kerben von Glaswaren
- Autoklavierbar
- Kunststoffsockel
- Einfache Montage und Entnahme von Flaschenklemmen vom perforierten Tablett
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Konischer Kolben 100 ml |
| Produkttyp | Probenflaschenclip |
| Material | Edelstahl |
| Enthält | Perforierte Mischscheibe |