Learn More
RETSCH Komfort-Mahlbecher aus Edelstahl
Artikelnummer. 10515173 Alle ansehen Retsch Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 mL
25 ml
80 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10515173 25 ml 1 Stück
10052752 12 mL 1 Stück
11934372 80 mL 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 10515173
Marke: RETSCH 01.462.0240
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einfaches und sicheres Handling
Sicherer, schlupffreier Sitz durch integrierte Verdrehsicherung und konische Bodenzentrierung
Gas- und staubdichte Ausführung durch O-Ring
Bedienerfreundliche Greifränder an Becher und Deckel
Einfaches Öffnen durch Abstand zwischen Becher und Deckelrand
Schutzmantel aus rostfreiem Stahl
Nennvolumen 250 und 500mL nicht für PM 200.
Weitere Mahlbechergrössen sowie Zubehör (z. B. Adapter zum Stapeln, Mahlbecherdeckel zur Begasung, Sicherheitsverschlussvorrichtung) auf Anfrage.
Material: Rostfreier Stahl
Volumen: 25mL
Spezifikation
Produkttyp Komfort-Mahlbecher
Kapazität (metrisch) 25 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Für PM 100, PM 400
Material Edelstahl