Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Kann mit allen Tiefkühlgeräten verwendet werden
- Kryoboxen nicht enthalten
- Aus Edelstahl.
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Boxen |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 14 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhe |
| Menge | 1 Packung |
| Abmessungen (L x B x H) | 140 x 140 x 775 mm |
| Tiefe (metrisch) | 140 mm |
| Enthält | Federschloss |
| Produkttyp | Komfortgestell |
| Höhe (metrisch) | 775 mm |
| Mehr anzeigen |