Learn More
Tenak™ Edelstahlgestell, Comfort
Artikelnummer. 15240854 Alle ansehen TENAK Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
140 x 140 x 536 mm
140 x 140 x 610 mm
140 x 140 x 635 mm
140 x 140 x 775 mm
140 x 140 x 832 mm
688 x 159 x 268 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
15240854 140 x 140 x 635 mm 1 Stück
15240824 140 x 140 x 610 mm 1 Stück
12405950 140 x 140 x 536 mm -
15270864 688 x 159 x 268 mm 1 Stück
15200834 140 x 140 x 775 mm 1 Stück
15210834 140 x 140 x 832 mm 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 15240854
Marke: Tenak™ TE24566
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit Schnappverschlüssen an jedem Regal, um die Kryoboxen zu sichern. Das Tenak™ Comfort Stahlgestell für Kryo-Tiefkühlgeräte kann mit den meisten Kryoboxen mit Standardhöhe aus Karton, Polypropylen und Polycarbonat verwendet werden.
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Kann mit allen Tiefkühlgeräten verwendet werden
  • Kryoboxen nicht enthalten
  • Aus Edelstahl.
Spezifikation
Zellteiler Ja
Aufnahmevermögen Boxen
Material Edelstahl
Positionen 6
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühltruhe
Menge 1 Packung
Abmessungen (L x B) 140 x 635 mm
Abmessungen (L x B x H) 140 x 140 x 635 mm
Tiefe (metrisch) 140 mm
Enthält Federschloss
Produkttyp Komfortgestell
Höhe (metrisch) 635 mm
Breite (metrisch) 140 mm