Learn More
Tenak™ Edelstahlgestell, Comfort
Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
2x 5/10 Boxen
3 x 5/15 Mikrotiterplatten
3 x 6/18 Mikrotiterplatten
3x 3/9 Boxen
3x 4/12 Boxen
4 x 5/20 Mikrotiterplatten
4x 4/16 Boxen
5 x 5/25 Mikrotiterplatten
5x 4/20 Boxen
5x 5/25 Boxen
5 x 3/15 Boxen
Fasst 4 x 3/12 Boxen
Fasst 7 x 4 = 28 Boxen
Höhe (metrisch):
200 mm
214 mm
228 mm
246 mm
261 mm
266 mm
285 mm
332 mm
398 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Sechs verschiedene Boxenhöhen
- Für alle Tiefkühlgeräte
- Edelstahl.
- Kryoboxen nicht inbegriffen
Spezifikation
Spezifikation
| Zellteiler | Ja |
| Produkttyp | Gestell, Komfort |
| Array | 3 x 5 |
| Aufnahmevermögen | 3 x 5/15 Mikrotiterplatten |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 15 |
| Einschübe | 15 |
| Stapelbar | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikrotiterplatten |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühltruhe |
| Mehr anzeigen |