Learn More
Tenak™ Edelstahlgestell, Comfort
Artikelnummer. 12487080 Alle ansehen TENAK Produkte
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
2x 5/10 Boxen
3 x 5/15 Mikrotiterplatten
3 x 6/18 Mikrotiterplatten
3x 3/9 Boxen
3x 4/12 Boxen
4 x 5/20 Mikrotiterplatten
4x 4/16 Boxen
5 x 5/25 Mikrotiterplatten
5x 4/20 Boxen
5x 5/25 Boxen
5 x 3/15 Boxen
Fasst 4 x 3/12 Boxen
Fasst 7 x 4 = 28 Boxen
Höhe (metrisch):
200 mm
214 mm
228 mm
246 mm
261 mm
266 mm
285 mm
332 mm
398 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Product Code. Aufnahmevermögen Höhe (metrisch) unitSize
12487080 3 x 6/18 Mikrotiterplatten 200 mm -
15240734 5 x 3/15 Boxen 285 mm 1 Stück
15220754 5x 5/25 Boxen 285 mm 1 Stück
12497060 5 x 5/25 Mikrotiterplatten 332 mm 1 Stück
15160875 4x 4/16 Boxen 228 mm 1 Stück
15105952 Fasst 4 x 3/12 Boxen 228 mm 1 Stück
12477060 3 x 5/15 Mikrotiterplatten 200 mm 1 Stück
12487060 4 x 5/20 Mikrotiterplatten 266 mm 1 Stück
15210744 5x 4/20 Boxen 285 mm 1 Stück
15240764 3x 4/12 Boxen 246 mm 1 Stück
15240784 2x 5/10 Boxen 214 mm 1 Stück
15280754 3x 3/9 Boxen 246 mm 1 Stück
15290784 3x 3/9 Boxen 261 mm 1 Stück
15250744 Fasst 7 x 4 = 28 Boxen 398 mm 1 Stück
14 options
Product Code. 12487080
Brand: Tenak™ TE35552
Only null left
Add to basket
Add to basket
Die Kryoboxen können in Schubladen mit dem Tenak™ Komfortgestell aus Edelstahl für Gefrierschränke eingelegt werden. Diese Komfortgestelle steigern die Flexibilität und mindern das Betriebsgewicht im Vergleich zu anderen Gestellarten.
  • Sechs verschiedene Boxenhöhen
  • Für alle Tiefkühlgeräte
  • Edelstahl.
  • Kryoboxen nicht inbegriffen
Specifications
Zellteiler Ja
Aufnahmevermögen 3 x 6/18 Mikrotiterplatten
Material Edelstahl
Positionen 18
Stapelbar Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikrotiterplatten
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühltruhe
Anzahl pro Packung 1/Packung
Menge 1/Packung
Tiefe (metrisch) 540 mm
Produkttyp Gestell, Komfort
Einschübe 18
Höhe (metrisch) 200 mm
Array 3 x 6
Breite (metrisch) 135 mm