Learn More
Tenak™ Edelstahlgestell, Comfort
Artikelnummer. 12497060 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
2x 5/10 Boxen
3 x 5/15 Mikrotiterplatten
3 x 6/18 Mikrotiterplatten
3x 3/9 Boxen
3x 4/12 Boxen
4 x 5/20 Mikrotiterplatten
4x 4/16 Boxen
5 x 5/25 Mikrotiterplatten
5x 4/20 Boxen
5x 5/25 Boxen
5 x 3/15 Boxen
Fasst 4 x 3/12 Boxen
Fasst 7 x 4 = 28 Boxen
Höhe (metrisch):
200 mm
214 mm
228 mm
246 mm
261 mm
266 mm
285 mm
332 mm
398 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12497060
Marke: Tenak™ TE35506
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Kryoboxen können in Schubladen mit dem Tenak™ Komfortgestell aus Edelstahl für Gefrierschränke eingelegt werden. Diese Komfortgestelle steigern die Flexibilität und mindern das Betriebsgewicht im Vergleich zu anderen Gestellarten.
  • Sechs verschiedene Boxenhöhen
  • Für alle Tiefkühlgeräte
  • Edelstahl.
  • Kryoboxen nicht inbegriffen
Spezifikation
Zellteiler Ja
Produkttyp Gestell, Komfort
Array 5 x 5
Aufnahmevermögen 5 x 5/25 Mikrotiterplatten
Material Edelstahl
Positionen 25
Einschübe 25
Stapelbar Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikrotiterplatten
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühltruhe
Anzahl Probengestelle 28
Anzahl pro Packung 1/Packung
Menge 1/Packung
Breite (metrisch) 135 mm
Höhe (metrisch) 332 mm
Tiefe (metrisch) 450 mm