Beschreibung
- Sechs verschiedene Boxenhöhen
- Für alle Tiefkühlgeräte
- Edelstahl.
- Kryoboxen nicht inbegriffen
Spezifikation
Spezifikation
| Zellteiler | Ja |
| Aufnahmevermögen | 2x 5/10 Boxen |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 10 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
| Anzahl Probengestelle | 10 |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Menge | 1/Packung |
| Tiefe (metrisch) | 688 mm |
| Produkttyp | Komfortgestell |
| Mehr anzeigen |