Learn More
Tenak™ Komfort-Gestell aus Edelstahl für Tiefkühlschränke
Product Code. 15280754 Shop All TENAK Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Aufnahmevermögen:
2x 5/10 Boxen
3 x 5/15 Mikrotiterplatten
3 x 6/18 Mikrotiterplatten
3x 3/9 Boxen
3x 4/12 Boxen
4 x 5/20 Mikrotiterplatten
4x 4/16 Boxen
5 x 5/25 Mikrotiterplatten
5x 4/20 Boxen
5x 5/25 Boxen
5 x 3/15 Boxen
Fasst 4 x 3/12 Boxen
Fasst 7 x 4 = 28 Boxen
Höhe (metrisch):
200 mm
214 mm
228 mm
246 mm
261 mm
266 mm
285 mm
332 mm
398 mm
missing translation for 'unitSize':
1 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Aufnahmevermögen Höhe (metrisch) missing translation for 'unitSize'
15280754 3x 3/9 Boxen 246 mm 1 Stück
15240734 5 x 3/15 Boxen 285 mm 1 Stück
15220754 5x 5/25 Boxen 285 mm 1 Stück
12497060 5 x 5/25 Mikrotiterplatten 332 mm 1 Stück
15160875 4x 4/16 Boxen 228 mm 1 Stück
15105952 Fasst 4 x 3/12 Boxen 228 mm 1 Stück
12477060 3 x 5/15 Mikrotiterplatten 200 mm 1 Stück
12487060 4 x 5/20 Mikrotiterplatten 266 mm 1 Stück
12487080 3 x 6/18 Mikrotiterplatten 200 mm -
15210744 5x 4/20 Boxen 285 mm 1 Stück
15240764 3x 4/12 Boxen 246 mm 1 Stück
15240784 2x 5/10 Boxen 214 mm 1 Stück
15290784 3x 3/9 Boxen 261 mm 1 Stück
15250744 Fasst 7 x 4 = 28 Boxen 398 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 missing translation for 'options'
Product Code. 15280754 missing translation for 'mfr' Tenak™ missing translation for 'supplierNo' TE24264
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Kryoboxen können in Schubladen mit dem Tenak™ Komfortgestell aus Edelstahl für Gefrierschränke eingelegt werden. Diese Komfortgestelle steigern die Flexibilität und mindern das Betriebsgewicht im Vergleich zu anderen Gestellarten.
  • Sechs verschiedene Boxenhöhen
  • Für alle Tiefkühlgeräte
  • Edelstahl.
  • Kryoboxen nicht inbegriffen
Specifications
Zellteiler Ja
Aufnahmevermögen 3x 3/9 Boxen
Material Edelstahl
Positionen 9
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke
Anzahl Probengestelle 9
Anzahl pro Packung 1/Packung
Menge 1/Packung
Tiefe (metrisch) 421 mm
Produkttyp Komfortgestell
Höhe (metrisch) 246 mm
Array 3 x 3
Breite (metrisch) 140 mm