Beschreibung
- Edelstahl.
- Zusätzliche Kryoboxen nicht inbegriffen
Spezifikation
Spezifikation
| Zellteiler | Ja |
| Aufnahmevermögen | 4x 4/16 Boxen |
| Material | Edelstahl |
| Positionen | 16 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tiefkühlschränke |
| Anzahl Probengestelle | 20 |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Menge | 1/Packung |
| Tiefe (metrisch) | 558 mm |
| Enthält | Weiße Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen. |
| Mehr anzeigen |