Learn More
Tenak™ Komfort-Gestell aus Edelstahl für Tiefkühlschränke
Artikelnummer. 15290744 Alle ansehen TENAK Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
4x 5/20 Boxen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15290744
Marke: Tenak™ TE24252
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Kryoboxen können in Schubladen mit dem Tenak™ Komfortgestell aus Edelstahl für Gefrierschränke eingelegt werden. Diese Komfortgestelle steigern die Flexibilität und mindern das Betriebsgewicht im Vergleich zu anderen Gestellarten.
  • Sechs verschiedene Boxenhöhen
  • Für alle Tiefkühlgeräte
  • Edelstahl.
  • Kryoboxen nicht inbegriffen
Spezifikation
Zellteiler Ja
Enthält Weiße Normkisten aus Karton, mit Unterteilung in 9 x 9 Zellen.
Produkttyp Gestell, Komfort
Array 4 x 5
Aufnahmevermögen 4x 5/20 Boxen
Material Edelstahl
Positionen 20
Zur Verwendung mit (Geräte) Tiefkühlschränke
Anzahl Probengestelle 20
Anzahl pro Packung 1/Packung
Menge 1/Packung
Breite (metrisch) 140 mm
Höhe (metrisch) 228 mm
Tiefe (metrisch) 688 mm