Learn More
Nickel Electro™ BATH COVER,FLAT 6 X 81MM HOLE
Artikelnummer. 11439549 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
4 Liter-Bäder ohne Rührer
Für 14 l ungerührte Bäder
Für 8 l ungerührte Bäder
Für 9-, 22- und 28 Liter-Bäder ohne Rührer
Aufnahmevermögen:
4 x 83 mm
6 x 83 mm
2 x 105 mm
4 x 105 mm
6 x 105 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Aufnahmevermögen unitSize
11439549 Für 14 l ungerührte Bäder 4 x 105 mm 1 Stück
12788888 Für 9-, 22- und 28 Liter-Bäder ohne Rührer 6 x 105 mm 1 Stück
11746597 4 Liter-Bäder ohne Rührer 2 x 105 mm 1 Stück
11429549 Für 8 l ungerührte Bäder 4 x 83 mm 1 Stück
11449549 Für 14 l ungerührte Bäder 6 x 83 mm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 11439549
Marke: Nickel Electro™ SLR114
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
dimForUseWithEquipment,NoofPositions
Benötigt
Description,Material,WarrantySpec
Verwenden Sie einen Deckel, um die Verdampfung zu minimieren und das Wasserbad temperaturstabil zu halten, wenn hohe Gefäße bei hohen Temperaturen erhitzt werden. Nickel Electro™ konzentrischer Klappdeckel aus haltbarem Edelstahl bietet unterschiedliche Lochdurchmesser im Deckel.
  • Ermöglicht die direkte Platzierung einer Vielzahl von Bechergläsern oder Erlenmeyerkolben auf dem Einlegeboden im Wasserbad
  • Minimiert Verdunstung
  • Sorgt für die Beibehaltung der Temperaturstabilität
Deckel mit Ring, konzentrisch, hohe Gefäße, Wasserbad
Spezifikation
Beschreibung Flacher konzentrischer Ringdeckel
Zur Verwendung mit (Geräte) Für 14 l ungerührte Bäder
Aufnahmevermögen 4 x 105 mm
Material Rostfreier Stahl
Gewährleistung 3 Jahre