Learn More
Nickel Electro™ BATH COVER,FLAT 6 X 81MM HOLE
Artikelnummer. 12788888 Alle ansehen Nickel-Electro Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
4 Liter-Bäder ohne Rührer
Für 14 l ungerührte Bäder
Für 8 l ungerührte Bäder
Für 9-, 22- und 28 Liter-Bäder ohne Rührer
Aufnahmevermögen:
4 x 83 mm
6 x 83 mm
2 x 105 mm
4 x 105 mm
6 x 105 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Aufnahmevermögen unitSize
12788888 Für 9-, 22- und 28 Liter-Bäder ohne Rührer 6 x 105 mm 1 Stück
11439549 Für 14 l ungerührte Bäder 4 x 105 mm 1 Stück
11746597 4 Liter-Bäder ohne Rührer 2 x 105 mm 1 Stück
11429549 Für 8 l ungerührte Bäder 4 x 83 mm 1 Stück
11449549 Für 14 l ungerührte Bäder 6 x 83 mm 1 Stück
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 12788888
Brand: Nickel Electro™ SLR122
Only null left
Add to basket
Add to basket
Includes
dimForUseWithEquipment,NoofPositions
Requires
Description,Material,WarrantySpec
Verwenden Sie einen Deckel, um die Verdampfung zu minimieren und das Wasserbad temperaturstabil zu halten, wenn hohe Gefäße bei hohen Temperaturen erhitzt werden. Nickel Electro™ konzentrischer Klappdeckel aus haltbarem Edelstahl bietet unterschiedliche Lochdurchmesser im Deckel.
  • Ermöglicht die direkte Platzierung einer Vielzahl von Bechergläsern oder Erlenmeyerkolben auf dem Einlegeboden im Wasserbad
  • Minimiert Verdunstung
  • Sorgt für die Beibehaltung der Temperaturstabilität
Deckel mit Ring, konzentrisch, hohe Gefäße, Wasserbad
Specifications
Beschreibung Flacher konzentrischer Ringdeckel
Zur Verwendung mit (Geräte) Für 9-, 22- und 28 Liter-Bäder ohne Rührer
Aufnahmevermögen 6 x 105 mm
Material Rostfreier Stahl
Gewährleistung 3 Jahre