Learn More
Bochem™ Konischer Messbecher mit Graduierung, Edelstahl
Artikelnummer. 10471113
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10471113 1500 mL -
10323871 1000 mL -
10408692 2000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10471113 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 8662
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.88 €
    44.47 € / 1 Stück
    Sparen 9.41 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1500 mL
Material Rostfreier Stahl
Form Konisch
Typ Messkanne
Höhe (metrisch) 160 mm
Durchmesser (metrisch) 150 mm