Learn More
Bochem™ Konischer Messbecher mit Graduierung, Edelstahl
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
1500 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Graduiert 100mL. Mit Henkel.
Volumen: 1000mL
φ/H: 125/120mm
Volumen: 1000mL
φ/H: 125/120mm
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1500 mL |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Form | Konisch |
| Typ | Messkanne |
| Höhe (metrisch) | 160 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 150 mm |