Learn More
Mettler Toledo™ Leitfähigkeitssonden aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Zellkonstante | 0,105 cm-1 |
| Anschlusstypen | Mini-DIN |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Messungen von ultrareinem Wasser |
| Temperaturbereich (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
| Typ | Leitfähigkeitssonde |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Material | Edelstahl |
| Messbereiche | 0,001 bis 500 μS/cm |
| Modell | Gehäuse Inlab741 |