Beschreibung
- Aus Edelstahl 304 hergestellt
- Fugenloses Design
- Polierte Oberfläche
- Graduiert
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 171 mm |
| Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
| Material | Edelstahl (ohne Typ) |
| Höhe (metrisch) | 200 mm |
| Typ | Edelstahl-Kanne |
| Graduated | Ja |