Learn More
- Home
- Products
- Anlagensicherheit und Anlagenwartung
- Lagerung gefährlicher Stoffe
- Dosen und Eimer
- Allgemeine Dosen und Eimer zur Lagerung
- AMSTA Rostfritt Edelstahlbehälter mit Deckel
AMSTA Rostfritt Edelstahlbehälter mit Deckel
Artikelnummer. 11976423
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
8 l
20 l
25 l
30 l
50 l
100 l
150 l
Enthält:
Deckel
Deckel und 3 Klammern
Deckel und 4 Klammern
Deckel und 6 Klammern
Deckel und Hahn
Deckel, Hahn und 3 Klammern
Deckel, Hahn und 4 Klammern
Deckel, Hahn und 6 Klammern
Packungsgröße:
1 Stück
22 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapazität (metrisch) | Enthält | Packungsgröße |
|---|---|---|---|
| 11976423 | 150 l | Deckel, Hahn und 6 Klammern | 1 Stück |
| 11741806 | 8 l | Deckel | 1 Stück |
| 11781766 | 100 l | Deckel | 1 Stück |
| 11781944 | 100 l | Deckel und 4 Klammern | 1 Stück |
| 11966423 | 100 l | Deckel, Hahn und 4 Klammern | 1 Stück |
| 11791766 | 150 l | Deckel | 1 Stück |
| 11791944 | 150 l | Deckel und 6 Klammern | 1 Stück |
| 11701964 | 150 l | Deckel und Hahn | 1 Stück |
| 11731766 | 20 l | Deckel | 1 Stück |
| 11916423 | 20 l | Deckel und 3 Klammern | 1 Stück |
| 11701954 | 20 l | Deckel und Hahn | 1 Stück |
| 11741766 | 25 l | Deckel | 1 Stück |
| 11741944 | 25 l | Deckel und 3 Klammern | 1 Stück |
| 11926423 | 25 l | Deckel, Hahn und 3 Klammern | 1 Stück |
| 11711954 | 25 l | Deckel und Hahn | 1 Stück |
| 11751766 | 30 l | Deckel | 1 Stück |
| 10519572 | 30 l | Deckel und 3 Klammern | 1 Stück |
| 11936423 | 30 l | Deckel, Hahn und 3 Klammern | 1 Stück |
| 11721954 | 30 l | Deckel und Hahn | 1 Stück |
| 11761944 | 50 l | Deckel und 3 Klammern | 1 Stück |
| 11946423 | 50 l | Deckel, Hahn und 3 Klammern | 1 Stück |
| 11731954 | 50 l | Deckel und Hahn | 1 Stück |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
11976423
Lieferant
AMSTA Rostfritt
Lieferanten-Nr.
506081501+5051310X6+50806
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
-
1592.18 €
1416.77 € / 1 Stück
Sparen 175.41 €
11% Rabatt
Verfügbar ab: 25-01-2027
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Qualität
- Unsichtbare Schweißnähte
- Pharmazeutische Qualität
- Nachhaltige Produktion
- Hergestellt in Schweden
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Dose |
| Kapazität (metrisch) | 150 l |
| Farbe | Silber |
| Material | Edelstahl |
| Ausführung | Ra 0,2 bis 0,3 μM |
| Enthält | Deckel, Hahn und 6 Klammern |
| Höhe (metrisch) | 667 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 550 mm |
| Gewicht (metrisch) | 18.7 kg |