Learn More
AMSTA Rostfritt Edelstahlbehälter mit Deckel
Artikelnummer. 15750429
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
3 l
5 l
10 l
20 l
25 l
30 l
Enthält:
Deckel
Deckel und 3 Klammern
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Enthält Packungsgröße
15750429 10 l Deckel 1 Stück
11762074 1 l Deckel und 3 Klammern 1 Stück
11805650 3 l Deckel 1 Stück
15760429 5 l Deckel 1 Stück
11752074 5 l Deckel und 3 Klammern 1 Stück
11722074 20 l Deckel und 3 Klammern 1 Stück
11723839 25 l Deckel 1 Stück
11742074 30 l Deckel und 3 Klammern 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15750429 Lieferant AMSTA Rostfritt Lieferanten-Nr. 51603101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.54 €
    226.29 € / 1 Stück
    Sparen 28.25 €
    11% Rabatt
Verfügbar ab: 01-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochwertiger Edelstahlbehälter, erhältlich in verschiedenen Größen, mit oder ohne Klemmen und Zapfhahn.
  • Qualität
  • Unsichtbare Schweißnähte
  • Pharmazeutische Qualität
  • Nachhaltige Produktion
  • Hergestellt in Schweden
Spezifikation
Produkttyp Dose
Kapazität (metrisch) 10 l
Farbe Silber
Material Edelstahl (316L)
Ausführung Ra 0,2 bis 0,3 μM
Enthält Deckel
Höhe (metrisch) 300 mm
Außendurchmesser (metrisch) 220 mm