Learn More
Amsta Rostfritt Edelstahlbehälter mit Deckel und 3 Klemmen
Artikelnummer. 11761934
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
2 l
3 l
5 l
6 l
8 l
10 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
11761934 10 l 1 Stück
10337802 10 l 1 Stück
11701934 1 l 1 Stück
10458821 2 l 1 Stück
11711934 2 l 1 Stück
11721934 3 l 1 Stück
10197931 3 l 1 Stück
11731934 5 l 1 Stück
10220512 5 l 1 Stück
11741934 6 l 1 Stück
11751934 8 l 1 Stück
11771934 20 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11761934 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 50603101+5051310X3
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Produkttyp Behälter mit Deckel und 3 Klemmen
Material Edelstahl
Abmessungen (L x B) 220 x 300 mm
Volumen (metrisch) 10 l