Learn More
Amsta Rostfritt Behälter mit Deckel aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Behälter mit Deckel |
| Material | Edelstahl |
| Abmessungen (L x B) | 350 x 550 mm |
| Enthält | Ohne Deckel |
| Volumen (metrisch) | 50 l |