Learn More
Amsta Rostfritt Behälter mit Deckel aus Edelstahl
Artikelnummer. 11751786
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
2 l
3 l
5 l
6 l
10 l
50 l
Enthält:
3 Klammern, ohne Deckel
Mit Deckel
Ohne Deckel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Enthält unitSize
11751786 1 l Mit Deckel 1 Stück
11751806 10 l Mit Deckel 1 Stück
10731513 10 l Mit Deckel 1 Stück
11761786 2 l Mit Deckel 1 Stück
11771786 3 l Mit Deckel 1 Stück
11721806 5 l Mit Deckel 1 Stück
11731806 6 l Mit Deckel 1 Stück
11761766 50 l Mit Deckel 1 Stück
11712074 50 l Ohne Deckel 1 Stück
11732074 10 l 3 Klammern, ohne Deckel 1 Stück
10 options
Artikelnummer. 11751786
Marke: Amsta Rostfritt 5060311
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit rundem Griff in hochpolierter Oberfläche.
Spezifikation
Produkttyp Behälter mit Deckel
Material Edelstahl
Abmessungen (L x B) 100 x 140 mm
Enthält Mit Deckel
Volumen (metrisch) 1 l