Learn More
Amsta Rostfritt Behälter mit Deckel aus Edelstahl
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11751806
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 l
2 l
3 l
5 l
6 l
10 l
50 l
Enthält:
3 Klammern, ohne Deckel
Mit Deckel
Ohne Deckel
Packungsgröße:
1 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Enthält unitSize
11751806 10 l Mit Deckel 1 Stück
10731513 10 l Mit Deckel 1 Stück
11751786 1 l Mit Deckel 1 Stück
11761786 2 l Mit Deckel 1 Stück
11771786 3 l Mit Deckel 1 Stück
11721806 5 l Mit Deckel 1 Stück
11731806 6 l Mit Deckel 1 Stück
11761766 50 l Mit Deckel 1 Stück
11712074 50 l Ohne Deckel 1 Stück
11732074 10 l 3 Klammern, ohne Deckel 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11751806 Lieferant Amsta Rostfritt Lieferanten-Nr. 50603101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00 €
    176.54 € / 1 Stück
    Sparen 10.46 €
    5% Rabatt
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit rundem Griff in hochpolierter Oberfläche.
Spezifikation
Produkttyp Behälter mit Deckel
Material Edelstahl
Abmessungen (L x B) 220 x 300 mm
Enthält Mit Deckel
Volumen (metrisch) 10 l