Learn More
Cole-Parmer™ Behälter mit Abdeckung, aus Edelstahl
Artikelnummer. 11752315 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
480 ml
2000 ml
4000 mL
6000 mL
7.400 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11752315 7.400 ml 1 Stück
11707984 480 ml 1 Stück
11727984 2000 ml 1 Stück
11748104 4000 mL 1 Stück
11742315 6000 mL 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 11752315
Marke: Cole-Parmer™ 0725800
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese vielseitigen Behälter eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Edelstahlbehälter mit Deckel eignen sich optimal für die allgemeine Lagerung. Der inbegriffene Deckel hält Schmutz und andere Verunreinigungen fern.
  • Hergestellt aus Edelstahl 304
  • Nicht rostend
  • Einfach zu reinigen
  • Mit Deckel
  • Hält Temperaturen bis 650 °F (182 °C) stand
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 203mm
Kapazität (metrisch) 7.400 ml
Material Stainless Steel
Höhe (metrisch) 238mm
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 182 °C
Typ Behälter
Sterilität Steril