Beschreibung
- Einfach zu reinigen
- Sauber geschnittene, glatte Oberflächen
- Erfüllt die hohen Anforderungen der Anwender an die Hygiene.
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen für bestimmte Modelle: rechteckig/quadratisch, rund, mit und ohne Becherlöchern
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Giebelhaube |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Transonische analoge Ultraschalleinheit, T 310, T 310/H |
| Enthält | Löcher für 2 Becher |
| Material | Edelstahl |
| Form | Rechteckig/quadratisch |