Learn More
VACUUBRAND™ Kreuzstücke aus Edelstahl mit Kleinflanschen
Artikelnummer. 10458371 Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
10/10/10/10 mm
16/16/16/16 mm
25/25/25/25 mm
40/40/40/40 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10458371 25/25/25/25 mm 1 Stück
10170891 10/10/10/10 mm 1 Stück
10506252 40/40/40/40 mm 1 Stück
10597801 16/16/16/16 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10458371
Marke: VACUUBRAND™ 20673615
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 25/25/25/25 mm
Zur Verwendung mit Magnetbetätigte Ventile VV und VV C
Material Edelstahl
Menge Je 1
Größe 50 x 100 mm
Typ Kreuzstück