Learn More
Bochem™ Schmelztiegel 18/8 Stahl, D=50mm, H=45mm, 70ml
Artikelnummer. 10516552
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
70mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10516552 70mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10516552 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 8883
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Material Edelstahl
Kapazität (metrisch) 70mL
Außendurchmesser (metrisch) 50mm
Höhe (metrisch) 45mm
Product Type Tiegel