Learn More
Fisherbrand™ Horizontales Cryo-Edelstahlgestell
Artikelnummer. 12603155
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
50 mm hohe Boxen
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
12603155 50 mm hohe Boxen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12603155 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. 5400003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00 €
    159.52 € / 1 Stück
    Sparen 18.48 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Horizontale Cryo-Edelstahlgestelle zur Lagerung von Kryoboxen in Tiefkühlschränken und Kühltruhen.
Gestelle zur sicheren Aufbewahrung von Kryoboxen.
Spezifikation
Höhe (metrisch) 274 mm
Breite (metrisch) 564 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 50 mm-Kryoboxen
Aufnahmevermögen 50 mm hohe Boxen
Menge Je 1
Array 4 x 5
Material Edelstahl
Produkttyp Gestell für Kryolagerung