Learn More
Bochem™ Wägepinzetten mit gebogener Spitze, aus Edelstahl
Artikelnummer. 10078760
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
90 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10078760 90 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10078760 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 1740
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Umgang mit heißen Gegenständen. BOCHEM™ Wägepinzetten aus Edelstahl mit gebogener Spitze sind mit kunststoffbeschichteten Spitzen versehen.
  • Mit PVC-Kunststoffspitzen
  • Temperaturmaximum von 145 °C
Spezifikation
Spitzenform Gebogen
Anzahl pro Packung 1/Packung
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 90 mm
Produkttyp Wägepinzetten
Enthält Kunststoffspitze
Typ Wägepinzetten