Beschreibung
Edelstahlschläger kann bis Mohshärte 6 eingesetzt werden.
Optional kann der Mahlbecher mit 250mL Nutzvolumen verwendet werden
Der Einfülltrichter A 11.7 vermeidet das Spritzen beim Einfüllen von flüssigem Stickstoff in den Mahlbecher A 11.5 (nicht im Lieferumfang enthalten)
Typ: Schneidmesser A 11.2 für weiche, faserige Mahlgütern (nicht im Lieferumfang)
Optional kann der Mahlbecher mit 250mL Nutzvolumen verwendet werden
Der Einfülltrichter A 11.7 vermeidet das Spritzen beim Einfüllen von flüssigem Stickstoff in den Mahlbecher A 11.5 (nicht im Lieferumfang enthalten)
Typ: Schneidmesser A 11.2 für weiche, faserige Mahlgütern (nicht im Lieferumfang)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schneidklinge |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Pulsieren weicher, faseriger Mahlwerkstoffe |
| Material | Edelstahl |