Läs mer
Läs mer
RETSCH Mahlbehälter aus rostfeiem Stahl, 5 Liter, autoklavierbar, SR-inkl. Messeraufnahme
Handla allt Retsch Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
:
Zur Verwendung mit GRINDOMIX GM 300 Mühlen
Beskrivning
- Verarbeiten Sie schnell und reproduzierbar Probenvolumina von bis zu 4.5 Litern
- Ideal für die Homogenisierung von Lebensmitteln
- Messerhalter mitgeliefert
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Schneidbehälter |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für die Mühle GRINDOMIX GM 300 |
| Material | Edelstahl |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering