Learn More
Fisherbrand™ Zylindrisches Kalibriergewichtsset aus Edelstahl, Klasse E2 mit Zertifikat
Artikelnummer. 15575129 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 bis 100 g
1 g bis 1 kg
1 g bis 5 kg
200 g
Packungsgröße:
1 Einheit
Artikelnummer. Gewicht (metrisch) unitSize
15575129 1 g bis 5 kg 1 Einheit
15575119 200 g 1 Einheit
15595119 1 g bis 1 kg 1 Einheit
15525109 1 bis 100 g 1 Einheit
4 options
Artikelnummer. 15575129
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Kalibrierung von Gewichten mit geringerer Genauigkeit. Zwiebel™ Klasse E2 individuelle zylindrische Edelstahl-Kalibriergewichte sind für die Überprüfung oder Kalibrierung von Klasse F1-Gewichten und für die Verwendung mit Präzisionswaagen der Genauigkeitsklasse I vorgesehen.
  • Kalibriergewicht aus Edelstahl der Klasse E 2
  • Gemäß OIML R 111
  • Lieferung mit Kalibrierzertifikat zur Gewährleistung der Rückverfolgbarkeit
  • Einzeln oder als Set lieferbar, in einem Kunststoffkoffer oder einer Holzbox
Spezifikation
Klassifikation E2
Gewicht (metrisch) 1 g bis 5 kg
Masse 1 g bis 5 kg